6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923073-1G OR923073-250MG
APOSOR923073-1GEA 314 CHF
APOSOR923073-1G APOSOR923073-250MG
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09881198
CAS-Nummer: 138538-42-8