2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923048-1G OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA 92.3 CHF
APOSOR923048-1G APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20486491
CAS-Nummer: 1001401-62-2