4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923041-1G
OR923041-250MG
APOSOR923041-1GEA
419
CHF
APOSOR923041-1G
APOSOR923041-250MG
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11188381 CAS-Nummer: 1039948-89-4 |