4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922930-1G
OR922930-250MG
APOSOR922930-1GEA
671
CHF
APOSOR922930-1G
APOSOR922930-250MG
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189,211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00454011 CAS-Nummer: 36151-45-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)