(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 793 CHF
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₀N₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23106073
CAS-Nummer: 915226-72-1