(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922689-1G OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA 967 CHF
APOSOR922689-1G APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Formel: C₈H₁₃ClO₂
MW: 176.641 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11113211
CAS-Nummer: 324519-66-6