Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922658-25G OR922658-5G
APOSOR922658-25GEA 418 CHF
APOSOR922658-25G APOSOR922658-5G
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632063
CAS-Nummer: 10047-10-6