6-Propylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 124 CHF
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130076
CAS-Nummer: 41995-29-3