2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922580-1G
OR922580-250MG
APOSOR922580-1GEA
758
CHF
APOSOR922580-1G
APOSOR922580-250MG
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]pyridine
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11212404 CAS-Nummer: 120740-02-5 |