4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922561-1G
OR922561-250MG
APOSOR922561-1GEA
671
CHF
APOSOR922561-1G
APOSOR922561-250MG
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Formel:
C₆H₇Cl₂N₃ MW: 192,046 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11219203 CAS-Nummer: 6237-96-3 |