(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922540-1G OR922540-250MG
APOSOR922540-1GEA 1040 CHF
APOSOR922540-1G APOSOR922540-250MG
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658436
CAS-Nummer: 62869-42-5