1-tert-Butylazetidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR922475-10G
OR922475-1G
OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA
1250
CHF
APOSOR922475-10G
APOSOR922475-1G
APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formel:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10565786 CAS-Nummer: 18713-70-7 |