3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922447-1G OR922447-5G
APOSOR922447-1GEA 248 CHF
APOSOR922447-1G APOSOR922447-5G
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride 95%
3-Methylpiperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506421
CAS-Nummer: 1185293-84-8