2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922309-1G OR922309-5G
APOSOR922309-1GEA 25.8 CHF
APOSOR922309-1G APOSOR922309-5G
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride
Formel: ClH·C₄H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042027
CAS-Nummer: 10017-37-5