1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922195-1G OR922195-250MG
APOSOR922195-1GEA 758 CHF
APOSOR922195-1G APOSOR922195-250MG
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12802686
CAS-Nummer: 1184578-88-8