2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR922146-100MG
OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA
119
CHF
APOSOR922146-100MG
APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formel:
C₇H₁₂N₂O MW: 140,183 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13180578 CAS-Nummer: 1147422-92-1 |