(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
OR922129-1G
APOSOR922129-1GEA
825
CHF
APOSOR922129-1G
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
(2R)-2-(Methoxymethyl)azetidine
Formel:
C₅H₁₁NO MW: 101,147 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977227 CAS-Nummer: 935668-82-9 |