2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 479 CHF
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07643179
CAS-Nummer: 876710-73-5