Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921772-1G OR921772-250MG
APOSOR921772-1GEA 993 CHF
APOSOR921772-1G APOSOR921772-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864457
CAS-Nummer: 30489-43-1