Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921754-1G OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA 800 CHF
APOSOR921754-1G APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO·ClH
MW: 149,619 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18381078
CAS-Nummer: 876505-26-9