3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR921631-1G
OR921631-5G
APOSOR921631-1GEA
706
CHF
APOSOR921631-1G
APOSOR921631-5G
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Formel:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,586 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17016067 CAS-Nummer: 17258-26-3 |