4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921628-1G
OR921628-250MG
APOSOR921628-1GEA
202
CHF
APOSOR921628-1G
APOSOR921628-250MG
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Chlorothiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₅H₃ClOS MW: 146,595 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110670 CAS-Nummer: 57500-51-3 |