3-(Ethylamino)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921595-10G OR921595-1G OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA 905 CHF
APOSOR921595-10G APOSOR921595-1G APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059617
CAS-Nummer: 621-31-8