1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921537-1G OR921537-250MG
APOSOR921537-1GEA 170 CHF
APOSOR921537-1G APOSOR921537-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12963980
CAS-Nummer: 1196151-62-8