(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 514 CHF
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,438 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11226813
CAS-Nummer: 1310680-47-7