(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921459-1G
OR921459-500MG
APOSOR921459-1GEA
627
CHF
APOSOR921459-1G
APOSOR921459-500MG
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel:
C₇H₁₄N₂O·ClH MW: 178,66 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28891479 CAS-Nummer: 566159-08-8 |