(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921317-1G
APOSOR921317-1GEA
328
CHF
APOSOR921317-1G
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
Formel:
C₄H₄BrNOS MW: 194,05 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09746337 CAS-Nummer: 204513-31-5 |