1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921315-1G
OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA
222
CHF
APOSOR921315-1G
APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ MW: 143,145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18380871 CAS-Nummer: 1260385-57-6 |