2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR921290-1G OR921290-500MG
APOSOR921290-1GEA 1250 CHF
APOSOR921290-1G APOSOR921290-500MG
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14581261
CAS-Nummer: 175-97-3