7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR921245-1G
APOSOR921245-1GEA 575 CHF
APOSOR921245-1G
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
7-Benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonan-3-one
Formel: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,306 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11043248
CAS-Nummer: 909723-04-2