sec-Butyl methanesulphonate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921213-1G
OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA
323
CHF
APOSOR921213-1G
APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formel:
C₅H₁₂O₃S Siedepunkt: 82 °C (2 mm Hg) Dichte: 1.1053 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01715284 CAS-Nummer: 16156-54-0 |