(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921148-100MG OR921148-1G OR921148-250MG
APOSOR921148-100MGEA 227 CHF
APOSOR921148-100MG APOSOR921148-1G APOSOR921148-250MG
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine
Formel: C₇H₁₅N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696887
CAS-Nummer: 41720-99-4