3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 219 CHF
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,571 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20327964
CAS-Nummer: 857201-58-2