7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 543 CHF
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formel: C₈H₁₆N₂·2ClH
MW: 213,148 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26743659
CAS-Nummer: 1588441-26-2