6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920838-1G
OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA
73.1
CHF
APOSOR920838-1G
APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,574 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19203440 CAS-Nummer: 64068-00-4 |