Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920777-1G OR920777-250MG
APOSOR920777-1GEA 836 CHF
APOSOR920777-1G APOSOR920777-250MG
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate 95%
Ethyl 3-(1H-imidazol-2-yl)propanoate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20661662
CAS-Nummer: 172499-76-2