1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920626-2G
OR920626-5G
APOSOR920626-2GEA
522
CHF
APOSOR920626-2G
APOSOR920626-5G
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene
Formel:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26131670 CAS-Nummer: 72244-69-0 |