5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920522-1G OR920522-250MG
APOSOR920522-1GEA 193 CHF
APOSOR920522-1G APOSOR920522-250MG
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
Formel: C₃HBrN₄
MW: 172,971 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381102
CAS-Nummer: 1427475-12-4