5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 121 CHF
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,579 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20482240
CAS-Nummer: 1315364-91-0