6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920346-1G OR920346-250MG
APOSOR920346-1GEA 353 CHF
APOSOR920346-1G APOSOR920346-250MG
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08690135
CAS-Nummer: 80862-08-4