N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Acetylphenyl)acetamide
OR920016-1G OR920016-5G
APOSOR920016-1GEA 55.7 CHF
APOSOR920016-1G APOSOR920016-5G
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00032277
CAS-Nummer: 5234-26-4