5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G
OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA
542
CHF
APOSOR9200-1G
APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formel:
C₁₁H₇NO Melting Pt: 75.5…77.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08435847 CAS-Nummer: 501944-63-4 |