2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919993-1G OR919993-5G
APOSOR919993-1GEA 38.3 CHF
APOSOR919993-1G APOSOR919993-5G
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570171
CAS-Nummer: 220060-08-2