2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Ethynyl-5-(pyridin-2-yl)thiophene
OR9198-1G OR9198-250MG OR9198-50MG
APOSOR9198-1GEA 580 CHF
APOSOR9198-1G APOSOR9198-250MG APOSOR9198-50MG
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
Formel: C₁₁H₇NS
Melting Pt: 109…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271876
CAS-Nummer: 132464-90-5