2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 2-aminoimidazole-1-carboxylate
OR919651-1G
OR919651-250MG
OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA
283
CHF
APOSOR919651-1G
APOSOR919651-250MG
APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Formel:
C₈H₁₃N₃O₂ MW: 183,208 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20702858 CAS-Nummer: 929568-19-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)