3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919578-1G OR919578-250MG
APOSOR919578-1GEA 1040 CHF
APOSOR919578-1G APOSOR919578-250MG
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.603 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20699326
CAS-Nummer: 42122-09-8