3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919520-1G OR919520-5G
APOSOR919520-1GEA 219 CHF
APOSOR919520-1G APOSOR919520-5G
3-Chloro-4-nitro-1H-indole 95%
3-Chloro-4-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689792
CAS-Nummer: 208511-07-3