(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)cyclopropanamine
OR919268-1G
APOSOR919268-1GEA
319
CHF
APOSOR919268-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine
Formel:
C₇H₉ClN₂S MW: 188,678 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18837200 CAS-Nummer: 1289388-63-1 |