3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 602 CHF
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658475
CAS-Nummer: 5955-74-8