3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919247-5G
APOSOR919247-5GEA 333 CHF
APOSOR919247-5G
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,137 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14553191
CAS-Nummer: 4780-14-7